Merck
47587
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Ala-OH
≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
Fmoc-β-alanine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H17NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
311.33
Beilstein:
2302327
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
142-147 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C18H17NO4/c20-17(21)9-10-19-18(22)23-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,19,22)(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LINBWYYLPWJQHE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Fmoc-β-Ala-OH also known as Fmoc-β-alanine, is a versatile reagent for solid phase peptide synthesis.
Alkalmazás
Fmoc-β-Ala-OH is used as a linker to synthesize peptides on a monolithic GMA-EDMA (glycidyl methacrylate-co-ethylene dimethacrylate) matrix via Fmoc solid phase peptide synthesis.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Solid phase peptide synthesis on epoxy-bearing methacrylate monoliths
E Vlakh
Journal of Peptide Science, 10, 719-730 (2004)
Sofie Trier et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 96, 329-337 (2015-09-09)
Acylation of peptide drugs with fatty acid chains has proven beneficial for prolonging systemic circulation, as well as increasing enzymatic stability and interactions with lipid cell membranes. Thus, acylation offers several potential benefits for oral delivery of therapeutic peptides, and