Fontos dokumentumok
700021P
Avanti
27-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
27-hydroxycholesterol(25R); cholest-5-ene-3β,27-diol, (25R); 110818
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cholest-(25R)-5-ene-3β,27-diol
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (700021P-1mg)
pkg of 1 × 25 mg (700021P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (700021P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C27H46O2/c1-18(17-28)6-5-7-19(2)23-10-11-24-22-9-8-20-16-21(29)12-14-26(20,3)25(22)13-15-27(23,24)4/h8,18-19,21-25,28-29H,5-7,9-17H2,1-4H3/t18-,19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYHRJWMENCALJY-YSQMORBQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to test its inhibitory effect on hepatic lipid accumulation
- as liver X receptor (LXR) ligand in breast cancer cell lines
- as a control in liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS) for the quantitation of 25-OHC in jejunum samples
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3