8.51029
N-Biotinyl-NH-(PEG)₂-COOH . DIPEA (20 atoms)
Novabiochem®
Szinonimák:
N-Biotinyl-NH-(PEG)₂-COOH . DIPEA (20 atoms), O-(N-Biotinyl-3-aminopropyl)-O′-(N-glutaryl-3-aminopropyl)-diethyleneglycol · DIPEA
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Biotinylations
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
131-136 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Associated Protocols and Technical Articles
Biotinylation Reagents for Peptide Synthesis
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (50 mg in 1 ml NMP): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK
WGK 3
Cikkek
Biotin-labelled peptides find applications in immunology and histochemistry for affinity purification and receptor localization.