Fontos dokumentumok
8.18818
Sigma-Aldrich
3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol
for synthesis
Szinonimák:
3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol, (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H16O3SSi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
224-588-5
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥95.0% (GC)
gőznyomás
0.2 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
235 °C
hatékonyság
774 mg/kg LD50, oral (Rat)
2268 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
213-215 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 85 °C
sűrűség
1.05 g/cm3 at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)CCCS
InChI
1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.057
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup