Fontos dokumentumok
8.43658
Sigma-Aldrich
Trimethoxyphenylsilane
for synthesis
Szinonimák:
Trimethoxyphenylsilane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)3SiC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
221-066-9
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥96.5% (GC)
form
liquid
átmeneti hőmérséklet
flash point 83 °C
sűrűség
1.064 g/cm3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C9H14O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Bladder
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
84.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 °C - closed cup