Merck
PHR3329
Supelco
2,5-Dihydroxybenzoic acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Mesalazine EP Impurity G, 2,5-DHBA, DHB, Gentisic acid, Hydroquinonecarboxylic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(HO)2C6H3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.12
Beilstein:
2209119
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 50 mg
mp
204-208 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3