Fontos dokumentumok
8.41672
Sigma-Aldrich
4-Piperidinone monohydrate hydrochloride
for synthesis
Szinonimák:
4-Piperidinone monohydrate hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H9NO · xHCl · yH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.13 (anhydrous free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
255-602-8
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
pH
4.0-5.5 (100 g/L in H2O)
mp
94-96 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N1CCC(=O)CC1.O.[H+]
InChI
1S/C5H9NO.ClH.H2O/c7-5-1-3-6-4-2-5;;/h6H,1-4H2;1H;1H2
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3