Merck
80800
Sigma-Aldrich
4-Piperidone hydrate hydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
Szinonimák:
4,4-Dihydroxypiperidine hydrochloride, 4,4-Piperidinediol hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H11NO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.61
Beilstein:
3916558
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
Teszt
≥98.0% (AT)
form
crystals
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
Cl.OC1(O)CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c7-5(8)1-3-6-4-2-5;/h6-8H,1-4H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQOLKFJNJCOALF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)