Fontos dokumentumok
8.41235
Sigma-Aldrich
DL-Serine
for synthesis
Szinonimák:
DL-Serine, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid, Ser
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H7NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
206-130-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
powder
mp
239 °C (decomposition)
sűrűség
1.537 g/cm3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(CO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 235 °C
Melting range (upper value): ≤ 240 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1