Összes fotó(2)
Key Documents
8.22325
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxyacetanilide
for synthesis
Szinonimák:
4′-Hydroxyacetanilide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CONHC6H4(OH)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
203-157-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
540 °C
hatékonyság
1944 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
15 % (v/v)
pH
5.5-6.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
169-170 °C
oldhatóság
14 g/L
sűrűség
1.293 g/cm3 at 21 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • A Review on the Properties and Uses of Paracetamol: This article provides a comprehensive overview of paracetamol, detailing its critical properties and varied uses in the pharmaceutical industry. (Ogemdi, 2019).
  • Development and Validation of a Chromatographic Method for Estimating Paracetamol: Discusses a method for simultaneous estimation of paracetamol and other compounds, highlighting its pharmacological significance. (Navneet Kumar et al., 2017).
  • Quality Assessment of Paracetamol Tablets: Evaluates the quality of different brands of paracetamol tablets in the Yemeni market, crucial for consumer safety. (Ali Alyahawi et al., 2018).
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 168 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Slide 1 of 3
1 of 3