Fontos dokumentumok
8.22145
Sigma-Aldrich
Sodium sulfanilate dihydrate
for synthesis
Szinonimák:
Sodium sulfanilate dihydrate, Sulfanilic acid sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
4-(NH2)C6H4SO3Na · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
231.20
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
208-208-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
oldhatóság
170 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H7NO3S.Na.2H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJFZIDUBUNIFLZ-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (ex Na): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 15.0 - 17.0 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3