14023AST
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Chirobiotic TAG Chiral Chromatography Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L63
leírás
HPLC column
termékcsalád
Astec®
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Astec®
parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
Mátrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
teicoplanin aglycone phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
Üzemi pH tartomány
3.0-6.8
elválasztástechnika
chiral
Related Categories
Általános leírás
- Bonded phase: Teicoplanin aglycone
- Operating pH range: 3.0 - 6.8
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å
Alkalmazás
- High-performance liquid chromatographic enantioseparation of 2-aminomono- and dihydroxycyclopentanecarboxylic and 2-aminodihydroxycyclohexanecarboxylic acids on macrocyclic glycopeptide-based phases.: This study emphasizes the effectiveness of the Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral HPLC Column in the enantioseparation of complex cyclic amino acids. The methodology detailed provides profound insights into the chirality aspects of biochemical molecules, which is crucial for the synthesis of novel pharmaceutical agents and the study of biochemical pathways. This research supports analytical chemists in academia focused on developing chiral analytical methods and advancing chemical synthesis (Berkecz et al., 2009).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?