Fontos dokumentumok
81296
Poly(ethylene glycol)
analytical standard, for GPC, 12,000
Szinonimák:
PEG
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
for GPC
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
molekulatömeg
Mn ~10800
Mp ~12000
Mw ~11600
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.04
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
281.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?