Fontos dokumentumok
8.20871
Sigma-Aldrich
Sodium ethoxide
for synthesis
Szinonimák:
Sodium ethoxide, Sodium ethylate, Sodium ethanolate
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
68.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
205-487-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
30-50 °C
hatékonyság
598 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
13 (20 °C, 5 g/L in H2O)
sűrűség
0.87 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
300 kg/m3
InChI
1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
for synthesis
Alkalmazás
Sodium ethoxide for synthesis. CAS No. 141-52-6, EC Number 205-487-5.
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric)≥ 95.0 %Free NaOH≤ 2.0 %
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
86.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
30 °C - closed cup