Fontos dokumentumok
8.14584
Sigma-Aldrich
4-Propylcyclohexanone
for synthesis
Szinonimák:
4-Propylcyclohexanone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H16O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
406-810-4
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
0.23 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
320 °C
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.0 (20 °C, 2 g/L in H2O)
bp
219 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 90 °C
oldhatóság
1.96 g/L
sűrűség
0.91 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=C1CCC(CC1)CCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h8H,2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQEDLIZOPMNZMC-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.908
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup