Merck
319910
Sigma-Aldrich
Furfural
ACS reagent, 99%
Szinonimák:
2-Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
96.08
Beilstein:
105755
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.31 (vs air)
gőznyomás
13.5 mmHg ( 55 °C)
Teszt
99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
599 °F
robbanási határérték
19.3 %
szennyeződések
≤0.02 meq/g
párolgási maradék
≤0.5%
törésmutató
n20/D 1.525 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
sűrűség
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Furfural can be used as a reactant to synthesize:
  • Furfuryl alcohol via Cannizzaro reaction.
  • Furancarboxylic acid via nickel-catalyzed oxidation.
  • Dimer via base-catalyzed aldol condensation with cyclopentanone.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The occurrence of Cannizzaro reaction over Mg-Al hydrotalcites
Kikhtyanin O, et al.
Applied Catalysis A: General, 525, 215-225 (2016)
Cyclopentanone: A raw material for production of C15 and C17 fuel precursors
Hronec M, et al.
Biomass and Bioenergy, 63, 291-299 (2014)
Production of feruloylated arabinoxylo-oligosaccharides from maize (Zea mays) bran by microwave-assisted autohydrolysis.
Rose DJ and Inglett GE.
Food Chemistry, 119(4), 1613-1618 (2010)
Domino reaction catalyzed by zeolites with Brønsted and Lewis acid sites for the production of γ-valerolactone from furfural.
Linh Bui et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(31), 8022-8025 (2013-06-13)
Selective hydrogenation of furfural and levulinic acid to biofuels on the ecofriendly Cu-Fe catalyst.
Yan K and Chen A.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 115, 101-108 (2014)