1.17952
Hydroxymethylfurfural (HMF) Test Strips, reflectometric
1.0-60.0 mg/L (hydroxymethylfurfural (HMF)), REFLECTOQUANT®
Szinonimák:
Hydroxymethylfurfural (HMF) chemical test strips, Hydroxymethylfurfural (HMF) test strip for instrument reader
About This Item
Javasolt termékek
product name
Hydroxymethylfurfural (HMF) Test, reflectometric, 1.0-60.0 mg/L (hydroxymethylfurfural (HMF)), for use with REFLECTOQUANT®
leírás
quantitative
Minőségi szint
specifikus analit(ok)
hydroxymethylfurfural (Hmf)
reakcióalkalmasság
reaction type: enzymatic reaction
mérési tartomány
1.0-60.0 mg/L (hydroxymethylfurfural (HMF))
kompatibilitás
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
észlelési módszer
reflectometric
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 2
Protocols
Hydroxymethylfurfural (HMF) in honey – reflectometric determination after after conversion with a barbituric acid derivative and an aminophenazone derivative