Fontos dokumentumok
8.20450
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenol
for synthesis
Szinonimák:
3,4-Dichlorophenol
About This Item
Lineáris képlet:
3,4-(Cl)2C6H3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
202-450-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
bp
253 °C/1013 hPa
mp
66-68 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3