Fontos dokumentumok
C55208
4-Chloro-2-methylphenol
97%
Szinonimák:
4-Chloro-o-cresol
Teszt
97%
Forma
crystals
bp
220-225 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(Cl)ccc1O
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Ar(24208)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
172.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?