Fontos dokumentumok
8.03559
Sigma-Aldrich
Dibenzosuberone
for synthesis
Szinonimák:
Dibenzosuberone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H12O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
214-912-3
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥97.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
crystals
hatékonyság
2511 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
191-194 °C/7 hPa
mp
31-34 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 200 °C
oldhatóság
0.03 g/L
sűrűség
1.16 g/cm3 at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=C1c2c(cccc2)CCc3c1cccc3
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 31 °C
Melting range (upper value): ≤ 34 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup