Fontos dokumentumok
8.20447
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorophenol
for synthesis
Szinonimák:
2,3-Dichlorophenol
About This Item
Lineáris képlet:
2,3-(Cl)2C6H3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
209-399-8
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
powder
bp
206 °C/1013 hPa
mp
57-60 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 115 °C
sűrűség
1.40 g/cm3 at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,3-Dichlorophenol for synthesis. CAS 576-24-9, chemical formula 2,3-(Cl)₂C₆H₃OH.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - closed cup