Fontos dokumentumok
479624
4-(Phenylazo)benzoic acid
98%
Szinonimák:
4-(2-Phenyldiazenyl)benzoic acid, 4-Carboxyazobenzene, Azobenzene-4-carboxylic acid, Azoic acid, p-Phenylazobenzoic acid
Teszt
98%
mp
247-250 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H10N2O2/c16-13(17)10-6-8-12(9-7-10)15-14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,(H,16,17)/b15-14+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSPTZWQFHBVOLO-CCEZHUSRSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?