Fontos dokumentumok
8.18758
Sigma-Aldrich
Dimethyl dicarbonate
for synthesis
Szinonimák:
Dimethyl dicarbonate, Dimethyl pyrocarbonate, Pyrocarbonic acid dimethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3OCO)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
224-859-8
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.7 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (acidimetric)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
465 °C
hatékonyság
335 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1250 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
3-29.9 % (v/v)
bp
172 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
15-17 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 85 °C
oldhatóság
35 g/L (decomposition)
sűrűség
1.25 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H6O5/c1-7-3(5)9-4(6)8-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZDFHIJNHHMENY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Enhancing microbial control in beverage production: A study evaluated the combined effect of high pressure processing and dimethyl dicarbonate (DMDC) for inactivating foodborne pathogens in apple juice, demonstrating DMDC′s efficacy as a microbial control agent in beverage preservation (Petrus et al., 2020).
  • Alternative to heat treatment in juice fermentation: Research explored the effects of dimethyl dicarbonate (DMDC) on the fermentation of litchi juice by Lactobacillus casei, presenting DMDC as a viable non-thermal preservation method that could replace traditional heat treatments in the food industry (Yu et al., 2014).
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
CorrosionSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F
Lobbanási pont (C)
85 °C