Fontos dokumentumok
8.41751
Sigma-Aldrich
Diethyl dicarbonate
for synthesis
Szinonimák:
Diethyl dicarbonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
216-542-8
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (acidimetric)
form
liquid
hatékonyság
850 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
93-94 °C/24 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 69 °C
sűrűség
1.12 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.118 - 1.122
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
156.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
69 °C - closed cup