Fontos dokumentumok
818758
TSKgel® SP-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 2 mm, sulfonic acid phase
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
eCl@ss:
32110501
H × belső átmérő:
7.5 cm × 2 mm
részecskeméret:
10 μm
mátrix aktív csoport:
sulfonic acid phase
pórusméret:
1000 Å
Mátrix:
polymer particle platform
Terméknév
TSKgel® SP-5PW HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel hardware
termékcsalád
TSKgel®
Jellemzők
counter ion Na+
gyártó/kereskedő neve
Tosoh SP-5PW, 18758
parameter
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
10-45 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
7.5 cm × 2 mm
Mátrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
sulfonic acid phase
részecskeméret
10 μm
pórusméret
1000 Å
működési pH
2-12
elválasztástechnika
cation exchange
Általános leírás
TSKgel SP-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a strong cation exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules. TSKgel SP-5PW columns have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins Toyopearl SP-650 and TSKgel SP-5PW.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)