Fontos dokumentumok
8.18738
Sigma-Aldrich
2-Methylphenyl isothiocyanate
for synthesis
Szinonimák:
2-Methylphenyl isothiocyanate, 3-Tolyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid 2-methylphenyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
2(CH3)C6H4NCS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352118
EC index szám:
210-390-6
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
bp
238-240 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 108 °C
sűrűség
1.11 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
S=C=Nc1c(cccc1)C
InChI
1S/C8H7NS/c1-7-4-2-3-5-8(7)9-6-10/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYKYYPPZLPVIBY-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.107 - 1.111
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
226.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
108 °C - closed cup