Fontos dokumentumok
33493
2,6-TDI
analytical standard
Szinonimák:
Tolylene-2,6-diisocyanate, 2-Methyl-m-phenylene diisocyanate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
öngyulladási hőmérséklet
>1148 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.571 (lit.)
bp
129-133 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1c(cccc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-8(10-5-12)3-2-4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUELTTOHQODFPA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?