Fontos dokumentumok
8.18410
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Carvone
for synthesis
Szinonimák:
(S)-(+)-Carvone, (S)-(+)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, (S)-(+)-p-Mentha-6,8-dien-2-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
218-827-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
3562 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
228-230 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 88 °C (DIN 51758)
oldhatóság
29-79 g/L
sűrűség
0.96 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=C1C[C@H](CC=C1C)C(=C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.962
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +57.0 - +62.0 °
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
204.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95.6 °C - closed cup