Fontos dokumentumok
8.21197
Sigma-Aldrich
Triphenyl phosphate
for synthesis
Szinonimák:
Triphenyl phosphate, Phosphoric acid triphenyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5O)3PO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
326.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
204-112-2
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
>500 °C
hatékonyság
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
220 °C/5 hPa
mp
48-50 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >230 °C
oldhatóság
0.0019 g/L
térfogatsúly
650 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
428.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
220 °C - closed cup