Fontos dokumentumok
8.14810
Sigma-Aldrich
Dipentaerythritol
for synthesis
Szinonimák:
Dipentaerythritol, 2.2′[Oxybis(methylen)]bis[hydroxymethyl)]-1,3-propandiol
Méret kiválasztása
25 G
11 900,00 Ft
100 G
18 900,00 Ft
500 G
31 900,00 Ft
11 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
11 900,00 Ft
100 G
18 900,00 Ft
500 G
31 900,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H22O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
254.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
204-794-1
NACRES:
NA.22
11 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőznyomás
<0.00001 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
370 °C
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 2 g/L in H2O)
mp
208-218 °C
oldhatóság
2.4 g/L
sűrűség
1.36 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
400‑450 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(CC(CO)(CO)CO)CC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C10H22O7/c11-1-9(2-12,3-13)7-17-8-10(4-14,5-15)6-16/h11-16H,1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Hydroxyl value: 1190 - 1320
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 218 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1