Merck
107646
Sigma-Aldrich
Tripentaerythritol
technical grade
Szinonimák:
2,2-Bis[[3-hydroxy-2,2-bis(hydroxymethyl)propoxy]methyl]-1,3-propanediol, 2-[[3-Hydroxy-2-[[3-hydroxy-2,2-bis(hydroxymethyl)propoxy]methyl]-2-(hydroxymethyl)propoxy]methyl]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
Méret kiválasztása
25 G
5 480,00 Ft
500 G
9 080,00 Ft
5 480,00 Ft
Listaár13 700,00 FtTakarítson meg 60%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
5 480,00 Ft
500 G
9 080,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(HOCH2)3CCH2OCH2C(CH2OH)2CH2OCH2C(CH2OH)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
372.41
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
5 480,00 Ft
Listaár13 700,00 FtTakarítson meg 60%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
solid
mp
225 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
SMILES string
OCC(CO)(CO)COCC(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C15H32O10/c16-1-13(2-17,3-18)9-24-11-15(7-22,8-23)12-25-10-14(4-19,5-20)6-21/h16-23H,1-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTJWCLYPVFJWMP-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Study on the Preparation of Tripentaerythritol Phosphite Intumescent Flame Retardant and Its Application in Epoxy Resins.
Chun-mei S, et al.
Journal of Functional Polymers / Gong Neng Gao Fen Zi Xue Bao, 18(2), 260-260 (2005)
Study on intumescent flame retarded polystyrene composites with improved flame retardancy.
Lu H and Wilkie CA.
Polymer Degradation and Stability, 95(12), 2388-2395 (2010)
Jenna Usprech et al.
Acta biomaterialia, 58, 34-43 (2017-05-24)
The physical and chemical properties of a biomaterial integrate with soluble cues in the cell microenvironment to direct cell fate and function. Predictable biomaterial-based control of integrated cell responses has been investigated with two-dimensional (2D) screening platforms, but integrated responses
Blair J Sampson et al.
Journal of economic entomology, 112(1), 173-180 (2018-10-03)
Spotted-wing Drosophila, Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae) is a vinegar fly introduced unintentionally into the United States. Since 2008, D. suzukii has reduced annual berry yields from 6 to 100%. Effective control of D. suzukii during harvest requires weekly applications
Zhuojun Huang et al.
Biomaterials science, 6(9), 2487-2495 (2018-08-03)
We report here the development of hydrogels formed at physiological conditions using PEG (polyethylene glycol) based polymers modified with boronic acids (BAs) as backbones and the plant derived polyphenols ellagic acid (EA), epigallocatechin gallate (EGCG), tannic acid (TA), nordihydroguaiaretic acid