Fontos dokumentumok
148083
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
97%
Szinonimák:
2-Ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, Trimethylolpropane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
Forma
(Powder or Crystals or Granules or Chunks)
öngyulladási hőmérséklet
1301 °F
bp
159-161 °C/2 mmHg (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
356.0 °F - Cleveland open cup
Lobbanási pont (C)
180 °C - Cleveland open cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?