Fontos dokumentumok
8.14680
Sigma-Aldrich
3,3′-Diaminodiphenyl sulfone
for synthesis
Szinonimák:
3,3′-Diaminodiphenyl sulfone, 3,3′-Sulfonyldianiline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H12N2O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
209-967-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (HPLC)
Forma
solid
hatékonyság
4920 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
167-170 °C
térfogatsúly
400 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(c2cc(ccc2)N)c1cc(ccc1)N
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-3-1-5-11(7-9)17(15,16)12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 166 °C
Melting range (upper value): ≤ 170 °C
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3