Fontos dokumentumok
C352
(1S)-(−)-Camphor
95%
Szinonimák:
(−)-Camphor, (1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.24 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
4 mmHg ( 70 °C)
Teszt
95%
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
870 °F
robbanási határérték
3.5 %
bp
204 °C (lit.)
mp
177-179 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]12CC[C@](C)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSSYKIVIOFKYAU-OIBJUYFYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?