Fontos dokumentumok
8.14172
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol dimethyl ether 2000
for synthesis
Szinonimák:
Polyethylene glycol dimethyl ether 2000
About This Item
Lineáris képlet:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
385 °C (DIN 51794)
kinematic viscosity
30 cSt(100 °C)
bp
>250 °C/1013 hPa
mp
49-53 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 254 °C
sűrűség
1.08 g/cm3 at 60 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Hydroxyl value: ≤ 3
Melting range (lower value): ≥ 49 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1