Fontos dokumentumok
CTAC
90071812, dog thyroid, Epithelial-like
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
dog thyroid
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
2n = 78
morfológia:
Epithelial-like
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
CTAC, 90071812
biológiai forrás
dog thyroid
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 78
morfológia
Epithelial-like
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Dog thyroid gland adenocarcinoma
Sejtvonal leírása
The cell line CTAC originated from a 7 year old female boxer with thyroid adenocarcinoma of small-cell type. CTAC has been reported to be highly susceptible for use in canine natural killer cell (chromium release) assays.
Alkalmazás
Canine natural killer cell assay.
Táptalaj
RPMI 1640 or MEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)