Fontos dokumentumok
8.21256
Sigma-Aldrich
DL-1-Phenylethylamine
for synthesis
Szinonimák:
DL-1-Phenylethylamine, DL-α-Methylbenzylamine
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(CH3)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
210-545-8
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
0.7 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
355 °C
bp
184-186 °C/1013 hPa
mp
-65 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 70 °C
oldhatóság
42 g/L
sűrűség
0.95 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
NC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.951 - 0.953
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup