Merck
725722
Sigma-Aldrich
4-Chlorocinnamaldehyde
96%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H7ClO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
mp
57-63 °C
funkcionális csoport
aldehyde
chloro
SMILES string
Clc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7ClO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HONRSHHPFBMLBT-OWOJBTEDSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)