Fontos dokumentumok
8.04324
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
for synthesis
Szinonimák:
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, Bis(trimethylsilyl)amine, HMDS
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H19NSi2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
213-668-5
NACRES:
NA.22
gőznyomás
20 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
325 °C
hatékonyság
847 mg/kg LD50, oral (Rat)
550 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.8-25.9 % (v/v)
kinematic viscosity
0.9 cSt(25 °C)
bp
126 °C/1013 mbar
mp
-82 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 15 °C
sűrűség
0.78 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Handling and Safety Protocols of 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane: This article presents a comprehensive overview of the handling and safety protocols associated with 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, emphasizing its applications in various industrial and pharmaceutical contexts. The study provides insights on its safe usage, particularly focusing on its role as a silylation agent in analytical chemistry and as a precursor in chemical vapor deposition processes (Toxicol Ind Health, 2019).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.774 - 0.775
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
52.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.4 °C - closed cup