Fontos dokumentumok
300764
1,2,3,4-Tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indole
98%
Szinonimák:
Noreleagnine, THBC, Tetrahydronorharman, Tryptoline
Teszt
98%
Forma
liquid
mp
206-208 °C (lit.)
SMILES string
C1Cc2c(CN1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C11H12N2/c1-2-4-10-8(3-1)9-5-6-12-7-11(9)13-10/h1-4,12-13H,5-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CFTOTSJVQRFXOF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Htr2a(29595) , Htr2c(25187)
Általános leírás
Alkalmazás
- Reactant for synthesis of the indolyl-β-carboline alkaloid eudistomin U via IBX mediated room temperature oxidative aromatization
- Reactant for preparation of neuroprotective HDAC6 inhibitors
- Reactant for preparation of aminofuranopyrimidines as EGFR and Aurora A kinase inhibitors
- Reactant for preparation of inhibitors of CDK4
- Reactant for preparation of tetrahydrocarboline derivatives of as human 5-HT5A receptor ligands
- Reactant for preparation of 5-(diaminomethyl)-2,4-aminopyrimidines as dihydrofolate reductase inhibitors and antibacterial agents
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)