Fontos dokumentumok
39000
2-Dimethylaminoethanol (+)-bitartrate salt
≥99.0%
Szinonimák:
Atrol, N,N-Dimethylethanolamine (+)-bitartrate salt
Teszt
≥99.0%
optikai aktivitás
[α]20/D +18±1°, c = 3% in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
109-113 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CN(C)CCO.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H11NO.C4H6O6/c1-5(2)3-4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6H,3-4H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIEGYKVRCKDVKQ-LREBCSMRSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?