Fontos dokumentumok
154806
N,N-Dimethylacetamide
spectrophotometric grade, ≥99%
About This Item
Javasolt termékek
grade
spectrophotometric grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
914 °F
robbanási határérték
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
<0.050% water
párolgási maradék
<0.001%
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
sűrűség
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 270 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.30
λ: 290 nm Amax: 0.15
λ: 310 nm Amax: 0.05
λ: 320 nm Amax: 0.03
λ: 360-400 nm Amax: 0.01
SMILES string
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?