Fontos dokumentumok
5.89582
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylacetamide
99.8%, anhydrous
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CON(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
87.12
Beilstein:
1737614
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
NACRES:
NA.22
grade:
anhydrous
Teszt:
99.8%
bp:
164.5-166 °C (lit.)
gőznyomás:
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Teszt
99.8%
öngyulladási hőmérséklet
914 °F
robbanási határérték
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
sűrűség
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)