Fontos dokumentumok
T6601
3,4,5,6-Tetrachloro-1,2-benzoquinone
97%
Szinonimák:
o-Chloranil
Teszt
97%
mp
126-129 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(Cl)C(=O)C(=O)C(Cl)=C1Cl
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRGCYEIGVVTZCC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?