Merck
1.00844
SAFC
Ethanolamine
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Ethanolamine, 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H7NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
61.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
205-483-3
Ügynökség
BP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
0.5 hPa ( 20 °C)
leírás
EMPROVE® ESSENTIAL BP,NF
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Teszt
98.0-100.5% (acidimetric)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
410 °C
robbanási határérték
3.4-27 % (v/v)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Kinematikai viszkozitás
20 cSt(23 °C)
bp
171 °C/1013 hPa
mp
10.5 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 92.5 °C
sűrűség
1.02 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Ethanolamine, a primary amine, is typically used as a buffering agent in small molecule liquid formulations. It may also be used in large molecule downstream purification as a chromatography buffer component.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup