Merck
137133
SAFC
Ethanolamine
EMPROVE® EXPERT, NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
About This Item
Lineáris képlet:
NH2CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
61.08
Beilstein:
505944
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Ügynökség
NF
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
0.2 mmHg ( 20 °C)
leírás
Product will be discontinued and replaced by 1.37044
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1436 °F
robbanási határérték
17 %
kiszerelés
pkg of 1 L (1371331000)
pkg of 20 L (1371339020)
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
sűrűség
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
helyettesítve
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup