Fontos dokumentumok
1.00845
Supelco
Ethanolamine
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Ethanolamine, 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H7NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
61.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
205-483-3
NACRES:
NA.21
gőznyomás
0.5 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
410 °C
hatékonyság
1515 mg/kg LD50, oral (Rat)
1025 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
3.4-27 % (v/v)
szennyeződések
≤0.1% Diethanolamine (GC)
≤0.1% Triethanolamine (GC)
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤100 ppb Ba (Barium)
≤20 ppb B (Boron)
≤20 ppb Co (Cobalt)
≤20 ppb Cr (Chromium)
≤20 ppb Cu (Copper)
≤50 ppb Cd (Cadmium)
≤500 ppb Al (Aluminium)
≤500 ppb Ca (Calcium)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Kinematikai viszkozitás
20 cSt(23 °C)
bp
171 °C/1013 hPa
mp
10.5 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 92.5 °C
sűrűség
1.02 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
Fe: ≤100 ppb
Mg: ≤100 ppb
Mn: ≤20 ppb
Ni: ≤20 ppb
Pb: ≤100 ppb
Sn: ≤100 ppb
Zn: ≤100 ppb
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Analízis megjegyzés
Assay (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Al (Aluminium): ≤ 500 ppb
B (Boron): ≤ 20 ppb
Ba (Barium): ≤ 100 ppb
Ca (Calcium): ≤ 500 ppb
Cd (Cadmium): ≤ 50 ppb
Co (Cobalt): ≤ 20 ppb
Cr (Chromium): ≤ 20 ppb
Cu (Copper): ≤ 20 ppb
Fe (Iron): ≤ 100 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 100 ppb
Mn (Manganese): ≤ 20 ppb
Ni (Nickel): ≤ 20 ppb
Pb (Lead): ≤ 100 ppb
Sn (Tin): ≤ 100 ppb
Zn (Zinc): ≤ 100 ppb
Diethanolamine (GC): ≤ 0.1 %
Triethanolamine (GC): ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.2 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup