1.03893
Benzenesulfonic acid
EMPROVE® EXPERT
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Benzene sulphonic acid, Benzenesulphonic acid, Besylic acid, Phenylsulfonic acid, Phenylsulphonic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Forma
crystalline
technika/technikák
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
szennyeződések
endotoxins, low
alkalmazás(ok)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation.
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Kiszerelés
1038931000 / 1kg / Glass bottle
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Cikkek
This overview describes how use of viscosity-reducing excipients can address viscosity challenges in high concentration tangential flow filtration (TFF) and improve process economics.