Fontos dokumentumok
71019BC
Assurance® GDS MPX ID for Top STEC Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
GDS MPX ID for Top STEC, BioControl, Molecular based secondary screening PCR test for the detection and identification of "Top Six" non-O157 Shiga Toxigenic E. coli (STEC) in food and environmental samples
Ügynökség
AOAC® (PTM)
Minőségi szint
eltarthatósági idő
6‑12 mo.
kiszerelés
pkg of 52 tests
gyártó/kereskedő neve
Assurance GDS®
BioControl Systems 71019-52
technika/technikák
PCR: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
pathogen testing
kompatibilitás
for use with GDS Rotor-Gene
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Designed specifically to follow GDS MPX Top STEC assays
- Identification of the specific O serogroup(s) responsible for the positive STEC result and verifies that all targets relevant to the definition of a Top 6 STEC (eae, stx and O group) are present within a single organism
- Confirm isolated colonies from samples presumptive positive for Top 6 STEC
- Utilizes the same single-step mEHEC® enrichment media common to all BioControl methods for Salmonella, E.coli O157:H7, Shiga Toxin genes, and Top STEC
- Only 14 hours from start to finish
Komponensek
- MPX Group 1 STEC Amplification Tubes
- MPX Group 2 STEC Amplification Tubes
- Top 6 STEC Concentration Reagent
- Resuspension Buffer Tq
- Top STEC Wash Solution
Kompatibilitás
Tesztelési mód
Jogi információk
konfigurálva
szükséges, de nincs biztosítva
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.