Fontos dokumentumok
71008-576BC
Assurance® GDS Salmonella Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Szinonimák:
Nucleic acid amplification system
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
GDS Salmonella Tq, BioControl, Molecular-based PCR assay suitable for detection of Salmonella spp. in food and environmental samples
Ügynökség
according to Immunomagnetic Separation (IMS)
complies with AFNOR
meets requirements for AOAC® OMA
meets requirements for AOAC® PTM
meets requirements for Health Canada
meets requirements for MicroVal
Minőségi szint
termékcsalád
Assurance GDS®
eltarthatósági idő
6-12 mo.
Jellemzők
0.1 mL amp tubes
kiszerelés
pkg of 576 tests
technika/technikák
RT-PCR: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
pathogen testing
kompatibilitás
configured for BioControl Systems GDS Rotor-Gene
configured for BioControl Systems GDS
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Salmonella spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Next day results for foods
- Harmonized single enrichment medias for testing samples for other pathogen targets in addition to Salmonella
- Validated for raw beef, raw pork, raw ground turkey, poultry carcass rinse, raw shrimp, non fat dry milk, liquid milk, egg, spices, peanut butter, pasta, stainless steel, rubber, concrete, among others.
- Utilizes the innovative PickPen® immunomagnetic separation (IMS) device for additional specificity and faster time to results
- Simplified sample prep does not require heating blocks or preparation of reagents
- Proprietary Rotor-Gene® Q cycler is a rotory-based cycler that ensures uniform heating and cooling of all samples
Komponensek
- Salmonella Amplification Tubes Tq (0.1 mL)
- Salmonellaa Concentration Reagent
- Resuspension Buffer Tq
- Wash Solution
NOTE: The 100 kit includes standard 0.2 mL amp tubes whereas the 576 kit includes smaller 0.1 mL amp tubes. The 576 kit requires additional equipment tools to process per the kit Directions for Use.
Kompatibilitás
Tesztelési mód
Jogi információk
konfigurálva
szükséges, de nincs biztosítva
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
A sejttenyésztési közegek szakértelme felgyorsítja a laboratóriumban termesztett hús- és tenger gyümölcseinek iparát az állatmentes készítményekkel.